Learn More
1,4-Pentadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483395 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10483395 1 g Glasflasche 1 Gramm
10376960 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483395 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-93-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-93-5
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.11
MDL-Nummer MFCD00008665
InChI-Schlüssel QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-pentadiene, unii-a5if861oq5, pentadiene-1,4, allylethylene, penta-1,4-dien-1-yl, penta-1,4-dien-3-yl, ch2=chch2ch=ch2, acmc-1at58
PubChem CID 11587
IUPAC-Name Penta-1,4-dien
SMILES C=CCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Pentadiene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -148.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6500g/mL
Siedepunkt 26.0°C
Flammpunkt −20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CH=CH2
Brechungsindex 1.3884 to 1.3904
Menge 1 g
Beilstein 01, 251
Fieser 01,783
Relative Dichte 0.65
Formelmasse 68.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Pentadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.