Learn More
1,4-Phenylendiisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045193
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4044-65-9
C8H4N2S2
192.254
MFCD00004811
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
19958
1,4-Diisothiocyanatobenzol
C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4044-65-9
C8H4N2S2
192.254
MFCD00004811
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
19958
1,4-Diisothiocyanatobenzol
C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
It is used in the treatment of hookworms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Behandlung von Hakenwürmern eingesetzt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Phenylene diisothiocyanate
Schmelzpunkt 128°C to 133°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2414340
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1308
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 98%