missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Phenylendiacryloylchlorid, Tech., Thermo Scientific™

Catalog Number p-7033871
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
35288-49-4
C12H8Cl2O2
255.094
MFCD01109676
WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
1,4-phenylenediacryloyl chloride, 3,3'-1,4-phenylene bis 2-propenoyl chloride, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoyl chloride, 1 4-phenylenediacryloyl chloridetech, 3,3'-p-phenylene bis acrylic acid chloride, 1,4-phenylenediacryloyl chloride, technical grade, 2-propenoyl chloride, 3,3'-1,4-phenylene bis, 3,3'-p-phenylene bis e-acrylic acid chloride, 2e,2'e-3,3'-1,4-phenylene diacryloyl chloride, e-3-4-e-3-chloro-3-oxoprop-1-enyl phenyl prop-2-enoyl chloride
5989690
(E)-3-[4-[(E)-3-chlor-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]prop-2-enoylchlorid
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)Cl)C=CC(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
35288-49-4
C12H8Cl2O2
255.094
MFCD01109676
WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
1,4-phenylenediacryloyl chloride, 3,3'-1,4-phenylene bis 2-propenoyl chloride, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoyl chloride, 1 4-phenylenediacryloyl chloridetech, 3,3'-p-phenylene bis acrylic acid chloride, 1,4-phenylenediacryloyl chloride, technical grade, 2-propenoyl chloride, 3,3'-1,4-phenylene bis, 3,3'-p-phenylene bis e-acrylic acid chloride, 2e,2'e-3,3'-1,4-phenylene diacryloyl chloride, e-3-4-e-3-chloro-3-oxoprop-1-enyl phenyl prop-2-enoyl chloride
5989690
(E)-3-[4-[(E)-3-chlor-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]prop-2-enoylchlorid
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)Cl)C=CC(=O)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 255.1
Güte Eigenschaften
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'