Learn More
1-(4-Pyridinyl)-2-butanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Pyridinyl)-2-butanone |
| CAS | 6304-20-7 |
| Summenformel | C9H11NO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Pyridyl)-2-butanone, 1-(Pyridin-4-yl)butan-2-one, Ethyl 4-Pyridylmethyl Ketone, NSC 42619, 1-(4-Pyridyl)-2-butanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)Cc1ccncc1 |
| IUPAC-Name | 1-Pyridin-4-ylbutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.19 |
| Formelmasse | 149.0841 |