Learn More
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510586
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
17610-21-8
C16H22O
230.351
IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
2747562
1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
17610-21-8
C16H22O
230.351
IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
2747562
1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Chemischer Name oder Material 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 230.35
Reinheit (%) 95%