Learn More
Alfa Aesar™ 1,5,9-Decatrien, cis + trans, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ A19822.AC
Weitere Details : CAS : 13393-64-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 25mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325289
  • 170.00 € / 25 Milliliter
Verfügbar ab
11-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
13393-64-1
136.238
GMGYODAMPOELNZ-MDZDMXLPSA-N
5362636
C=CCCC=CCCC=C
C10H16
MFCD00055625
1,5,9-decatriene, 5e-deca-1,5,9-triene, 1,5,9-decatriene, mixture of cis and trans, e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene #, 1,5,9-decatriene, cis + trans
(5E)-Deca-1,5,9-trien
Spezifikation
1,5,9-Decatriene
46°C (115°F)
54°C to 55°C (14mmHg)
cis + trans
C10H16
UN3295
GMGYODAMPOELNZ-MDZDMXLPSA-N
(5E)-Deca-1,5,9-trien
5362636
97%
0.765
1.448
25mL
13393-64-1
MFCD00055625
1,5,9-decatriene, 5e-deca-1,5,9-triene, 1,5,9-decatriene, mixture of cis and trans, e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene #, 1,5,9-decatriene, cis + trans
C=CCCC=CCCC=C
136.238
136.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation