Learn More
1,5-Anhydro-D-glucitol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Anhydro-D-glucitol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| Formelmasse | 164.0685 |
| Reinheit (%) | >95% |