Learn More
1-[5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenylethanon]-d2 Hauptbestandteil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenylethanone]-d2 |
| CAS | 1189477-14-2 |
| Summenformel | C14 2H2 H7 Cl3 O2 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H9Cl3O2/c1-8(18)11-6-9(15)2-4-13(11)19-14-5-3-10(16)7-12(14)17/h2-7H,1H3/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])C(=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-Name | 1-[5-Chlor-2-(2,4-Dichlorphenoxy)phenyl]-2,2-dideuterioethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 317.59 |
| Formelmasse | 315.9794 |