Learn More
1-(5-Chlor-2-pyridyl)-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454900
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454900 250 mg 250 Milligramm
11464900 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454900 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50862.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 87394-65-8 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87394-65-8
Summenformel C9H12ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 197.666
MDL-Nummer MFCD04115049
InChI-Schlüssel ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-5-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20ap9z, 2-piperazino 5-chloro pyridine, 5-chloro-2-pyridyl piperazine, 5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine
PubChem CID 3805301
IUPAC-Name 1-(5-Chlorpyridin-2-yl)Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Menge 250 mg
Formelmasse 197.67
Reinheit (%) 99%