Learn More
1,5-Cyclooctadien, ≥ 99 %, stabilisiert, gereinigt durch Redestillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11934431
32.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-78-4
C8H12
108.18
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
10937607
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene
C1C\C=C/CC\C=C/1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-78-4
C8H12
108.18
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
10937607
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene
C1C\C=C/CC\C=C/1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 5-Cyclooctadiene
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -69.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 151°C (101.3 kPa)
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940
Menge 100 mL
Beilstein 05,116
Merck Index 15,273
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
Stabilisator 100 to 200ppm octadecyl 3-(3«, 5«-di-tert-butyl-4«-hydroxyphenyl)propionate
Viskosität 1.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig