Learn More
(1,5-Cyclooctadien)diiodplatin(II), Thermo Scientific™
Catalog Number 15401957
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1,5-Cyclooctadiene)diiodoplatinum (II)
CAS 12266-72-7
Farbe Gelb
Summenformel C8H12I2Pt
MDL-Nummer MFCD00050491
Menge 1 g
Synonym diiodo 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadiene diiodoplatinum ii, cycloocta-1,5-diene diiodoplatinate ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diiodoplatinum
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel QDZCWAOYIXXIQR-PHFPKPIQSA-L
SMILES I[Pt++]I.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien;Diiodplatin
Molekulargewicht (g/mol) 557.08
PubChem CID 11734381
Formelmasse 557.07
Physikalische Form Pulver