Learn More
(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)2,4-pentanedionat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492717
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1,5-Cyclooctadiene)iridium(I) 2,4-pentanedionate
CAS 12154-84-6
Schmelzpunkt 150°C to 155°C (decomposition)
Farbe Gelb
Summenformel C13H19IrO2
MDL-Nummer MFCD08273779
Menge 1 g
Synonym Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)iridium(I); Ir(acac)(cod)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel RYGIGGDIKNVIPI-DWVXZKBMSA-M
SMILES [Ir++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC-Name iridium(2+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Molekulargewicht (g/mol) 399.51
Formelmasse 399.51
Physikalische Form Kristalliner Feststoff