missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1,5-Cyclooctadien)Rhodium(I)2,4-Pentandionat, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028679
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
12245-39-5
C13H19O2Rh
310.20
MFCD00075046
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
10935795
(1 Z,5 Z)-Cycloocta-1,5 -Dien;(Z)-4 -Hydroxypent-3 -en-2-on;Rhodium
[Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
12245-39-5
C13H19O2Rh
310.20
MFCD00075046
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
10935795
(1 Z,5 Z)-Cycloocta-1,5 -Dien;(Z)-4 -Hydroxypent-3 -en-2-on;Rhodium
[Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 136°C to 140°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 310.19

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'