Learn More
1,5-Diaminopentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026806
64.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
462-94-2
C5H14N2
102.18
MFCD00008239
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
273
CHEBI:18127
pentane-1,5-diamine
NCCCCCN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
462-94-2
C5H14N2
102.18
MFCD00008239
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
273
CHEBI:18127
pentane-1,5-diamine
NCCCCCN
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diaminopentan wird hauptsächlich in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unverträglich mit sauren Chloriden, Säuren, Säureanhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 5-Diaminopentane
Schmelzpunkt 9°C
Dichte 0.873
Siedepunkt 178°C to 180°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Strukturformel H2N(CH2)5NH2
Brechungsindex 1.4585
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati