Learn More
1,5-Dibromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone, TRC
Artikelnummer. 30375591
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375591 10 mg
30386451 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375591 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42557510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373350-57-2
Summenformel C11H11Br2FO
Molekulargewicht (g/mol) 338.01
Synonym Prasugrel Impurity
IUPAC-Name 1,5-dibromo-1-(2-fluorophenyl)pentan-2-one
SMILES FC1=CC=CC=C1C(Br)C(CCCBr)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11Br2FO/c12-7-3-6-10(15)11(13)8-4-1-2-5-9(8)14/h1-2,4-5,11H,3,6-7H2
Formelmasse 335.92