Learn More
1,5-Dibromanthracen, TRC
Artikelnummer. 30348613
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30348613 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348613 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB42645310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromoanthracene
CAS 3278-82-8
Summenformel C14H8Br2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-12-10(8-11(9)13)4-2-6-14(12)16/h1-8H
SMILES Brc1cccc2cc3c(Br)cccc3cc12
IUPAC-Name 1,5-Dibromanthracen
Molekulargewicht (g/mol) 336.02
Formelmasse 333.8993