Learn More
1,5-Dibromanthracen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Dibromoanthracene |
| CAS | 3278-82-8 |
| Summenformel | C14H8Br2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-12-10(8-11(9)13)4-2-6-14(12)16/h1-8H |
| SMILES | Brc1cccc2cc3c(Br)cccc3cc12 |
| IUPAC-Name | 1,5-Dibromanthracen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 336.02 |
| Formelmasse | 333.8993 |