Learn More
1,5-Dichlor-2,4-dinitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386936
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386936 5 g 5 Gramm
11396936 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11386936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06652.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236.992 g/mol
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dichloro-2,4-Dinitrobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3698-83-7
Summenformel C6H2Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.992
MDL-Nummer MFCD00024186
InChI-Schlüssel ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
PubChem CID 77286
IUPAC-Name 1,5-Dichlor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 98°C to 103°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1685438
Formelmasse 237
Reinheit (%) 97%