Learn More
1,5-Dichlor-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene |
| CAS | 125138-49-0 |
| Summenformel | C13H9Cl2NO4 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO4/c1-19-12-7-13(11(15)6-10(12)14)20-9-4-2-8(3-5-9)16(17)18/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 1,5-Dichlor-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.12 |
| Formelmasse | 312.9909 |