missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Diiodpentan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023588
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
628-77-3
C5H10I2
323.944
MFCD00001101
IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
12354
1,5-Diiodopentan
C(CCI)CCI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
628-77-3
C5H10I2
323.944
MFCD00001101
IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
12354
1,5-Diiodopentan
C(CCI)CCI

1,5-Diiodopentane is used as a crosslinking reagent. It is used in the preparation of (iodoalkylaminocarbene)tungsten complexes. It is also used as alkylation to form unsubstituted cyclohexane. It is involved in the preparation of poly(1-vinyl imidazole-co-elthylene glycol methyl ether acrylate electrolytes and used for quasi-solid state dye-sensitized solar cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,5-Diiodpentan wird als vernetztes Reagenz verwendet. Wird bei der Herstellung von (Iodalkylaminocarben)wolframkomplexen verwendet. Wird auch als Alkylierung zur Bildung von nicht substituiertem Cyclohexan verwendet. Ist an der Herstellung von Poly(1-Vinylimidazol-co-Elthynmthyletheracrylatelektrolyten beteiligt und wird für quasifeste farbstoffsensibilisierte Solarzellen verwendet.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,5-Diiodopentane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 2.176
Siedepunkt 128°C to 130°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6012
Menge 25 g
Beilstein 1697281
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 323.94
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'