Learn More
1,5-Dimethyl Citrate, TRC
Artikelnummer. 30384848
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384848 10 g -
30382911 25 g -
30382345 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47086010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53798-96-2
Summenformel C8H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 220.18
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, sym-Dimethyl Citrate, 2-Hydroxy-4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-oxobutanoic Acid, α,α'-Dimethyl Citrate
SMILES COC(=O)CC(CC(=O)OC)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dimethyl Citrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O7/c1-14-5(9)3-8(13,7(11)12)4-6(10)15-2/h13H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)/p-1
Formelmasse 220.0583