Learn More
1,5-Hexadien, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021351
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
592-42-7
C6H10
82.146
MFCD00008666
PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
11598
Hexa-1,5-dien
C=CCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
592-42-7
C6H10
82.146
MFCD00008666
PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
11598
Hexa-1,5-dien
C=CCCC=C
1,5-Hexadiene is used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Hexadien wird zur Untersuchung der Pd(II)-katalysierten Cycloisomerisierung funktionalisierter 1,5-Hexadien verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.17 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,5-Hexadiene
Schmelzpunkt -141°C
Dichte 0.692
Siedepunkt 58°C to 60°C
Flammpunkt −27°C (−16°F)
Geruch Turpentine-like
Brechungsindex 1.404
Menge 25 g
UN-Nummer UN2458
Beilstein 1731106
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.17g/L).
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 98%