Learn More
1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,6-diol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,6-diol |
| CAS | 1312706-19-6 |
| Summenformel | C15 H17 N O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2-methyl-4,6-isoquinolinediol, 1-(5-(Hydroxymethyl)furan-2-yl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-13(19)12-6-9(18)2-4-11(12)15(16)14-5-3-10(8-17)20-14/h2-6,13,15,17-19H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CC(O)c2cc(O)ccc2C1c3oc(CO)cc3 |
| IUPAC-Name | 1-[5-(Hydroxymethyl)furan-2-yl]-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-4,6-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 275.3 |
| Formelmasse | 275.1158 |