Learn More
1-(5-Isochinolinsulfonyl)-3-methylpiperazinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine dihydrochloride |
| CAS | 141543-65-9 |
| Summenformel | C14 H17 N3 O2 S . Cl H |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17N3O2S.ClH/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14;/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC-Name | 5-(3-Methylpiperazin-1-yl)sulfonylisochinolin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.83 |
| Formelmasse | 327.0808 |