Learn More
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058449
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
54-95-5
C6H10N4
138.174
MFCD00005939
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
5917
CHEBI:34910
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-Tetrazolo[1,5-a]Azepin
C1CCC2=NN=NN2CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
54-95-5
C6H10N4
138.174
MFCD00005939
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
5917
CHEBI:34910
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-Tetrazolo[1,5-a]Azepin
C1CCC2=NN=NN2CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 59°C to 61°C
Siedepunkt 194°C (12 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 135492
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,7141
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%