Learn More
1-[5-(Trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-piperidin-4-carbonsäure, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391497
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
950603-35-7
C9H10F3N3O2S
281.25
MFCD11101440
PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
33589561
1-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
950603-35-7
C9H10F3N3O2S
281.25
MFCD11101440
PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
33589561
1-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 281.25
Reinheit (%) 97%