Learn More
1-[5-(Trifluormethyl)-2-pyridinyl]piperazin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2689502
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
132834-58-3
C10H14F3N3
233.24
MFCD00114708
BNMSJUIMZULLAS-UHFFFAOYSA-P
1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-5-trifluoromethyl pyridine-2-yl piperazine, piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
667618
FC(F)(F)C1=CC=C([NH+]=C1)N1CC[NH2+]CC1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
132834-58-3
C10H14F3N3
233.24
MFCD00114708
BNMSJUIMZULLAS-UHFFFAOYSA-P
1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-5-trifluoromethyl pyridine-2-yl piperazine, piperazine, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
667618
FC(F)(F)C1=CC=C([NH+]=C1)N1CC[NH2+]CC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 122.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-1-ium-2-yl]piperazin-1-ium
Formelmasse 231.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-¢5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl!piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.