Learn More
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1,4-diazepan, ,95+ % Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 245.25 |
Reinheit (%) | 97% |