Learn More
1,6-Anhydro-β-D-Glucose-2,3,4-Tri-O-Acetat, 98+%, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10120132 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10120132 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10272562 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120132 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 353681000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13242-55-2
Summenformel C12H16O8
Molekulargewicht (g/mol) 288.25
MDL-Nummer MFCD00063247
InChI-Schlüssel BAKQMOSGYGQJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym triacetyllevoglucosan, 1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose 2,3,4-triacetate, 2,3,4-tri-o-acetyl-1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose, 2r,3s,4r,5r-2,3-bis acetyloxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-4-yl acetate
PubChem CID 134159065
IUPAC-Name 2,3-bis(acetyloxy)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1C2COC(O2)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 112.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spezifische Drehung − 66.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 288.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver