Learn More
1,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexane |
| CAS | 16644-54-5 |
| Summenformel | C16H32N2O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Hexamethylenedi-carbamic Acid Di-tert-butyl Ester, N,N'-1,6-Hexanediylbis-carbamic Acid C,C'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H32N2O4/c1-15(2,3)21-13(19)17-11-9-7-8-10-12-18-14(20)22-16(4,5)6/h7-12H2,1-6H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.44 |
| Formelmasse | 316.2362 |