Learn More
1-(6-Bromnaphthalin-2-yl)-2-((1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30332482
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332482 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68592525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Bromonaphthalen-2-yl)-2-((1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino)ethanone
CAS 2512196-54-0
Summenformel C16 H18 Br N O2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18BrNO2/c1-16(2,10-19)18-9-15(20)13-4-3-12-8-14(17)6-5-11(12)7-13/h3-8,18-19H,9-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)NCC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC-Name 1-(6-Bromnaphthalin-2-yl)-2-[(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 336.224
Formelmasse 335.052