Learn More
1,6-Dibromhexan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,6-Dibromohexane is used as a reagent in the synthesis of novel benzo[b]xanthone derivatives which have a potential antitumor activity. It is also used as a cross-linker for the cross-linking of glycuronans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,6-Dibromhexan wird als Reagenz bei der Synthese neuartiger Benzo[b]xanthonderivate verwendet, die eine potenzielle Antitumoraktivität aufweisen. Wird auch als Quervernetzer für die Quervernetzung von Glycuronanen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,6-Dibromohexane |
| Schmelzpunkt | -2°C |
| Dichte | 1.61 |
| Siedepunkt | 242°C to 244°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.5075 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1236322 |
| Show More |