Learn More
1,6-Dichlorohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420387
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420387 100 g 100 Gramm
11430387 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21763.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2163-00-0 | C6H12Cl2 | 155.062 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2163-00-0
Summenformel C6H12Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 155.062
MDL-Nummer MFCD00001020
InChI-Schlüssel OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 1,6-dichloro, hexamethylene dichloride, hexamethylene chloride, 1,6-dichlorhexan, hexane,6-dichloro, 1,6-dichloro-hexan, 1,6-dichloro hexane, hexane,1,6-dichloro, acmc-209fml
PubChem CID 16551
IUPAC-Name 1,6-Dichlorhexan
SMILES C(CCCCl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Dichlorohexane
Schmelzpunkt -13°C
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 773673
Formelmasse 155.07
Reinheit (%) 98%