Learn More
1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one, TRC
Artikelnummer. 30364545
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364545 10 mg 10 Milligramm
30358373 5 mg 5 Milligramm
30354585 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD15966110MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1934421-57-4
Summenformel C8H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Synonym 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)-1,2-dihydropyridin-2-one, 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2-one
IUPAC-Name 1,6-dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2-one
SMILES CNC1=CC(=O)N(C)C(=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-6-4-7(9-2)5-8(11)10(6)3/h4-5,9H,1-3H3
Formelmasse 152.095