Learn More
1,6-Heptadien-4-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-140064
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2883-45-6
C7H12O
112.17
MFCD00008663
UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
1,6-heptadien-4-ol, 1,6-heptadiene-4-ol, diallylcarbinol, pubchem13740, 4-hepta-1,6-dienol, acmc-1cei5, intermediates-zcf02285, 4-hydroxy-1,6-heptadiene, 4-01-00-02249 beilstein handbook reference
17902
hepta-1,6-dien-4-ol
OC(CC=C)CC=C
2883-45-6
C7H12O
112.17
MFCD00008663
UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
1,6-heptadien-4-ol, 1,6-heptadiene-4-ol, diallylcarbinol, pubchem13740, 4-hepta-1,6-dienol, acmc-1cei5, intermediates-zcf02285, 4-hydroxy-1,6-heptadiene, 4-01-00-02249 beilstein handbook reference
17902
hepta-1,6-dien-4-ol
OC(CC=C)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 6-Heptadien-4-ol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 151°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CH(OH)CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.4490 to 1.453
Menge 1 g
Beilstein 01, 455
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Heptadien-4-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /