Learn More
1,6-Hexandithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326956
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326956 5 g 5 Gramm
11336956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11326956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06686.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
1,6-Hexanedithiol is used in self-assembled monolayers (SAMs). It is used in synthetic rubber and food with spices. It is also used in Food Flavor, Tobacco Flavor, Blending edible flavors: Beef, poultry soup .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Hexandithiol wird in selbstorganisierenden Monoschichten (SAMs) verwendet. Es wird in synthetischem Gummi und gewürzten Lebensmitteln verwendet. Es wird auch in Geschmacksstoffen für Lebensmittel und Tabak sowie zum Mischen von Speisearomen verwendet: Rindfleisch und Geflügelsuppe.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatible Materialien sind Basen, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und Alkalimetalle. Hitze und direktes Sonnenlicht vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-43-1
Summenformel C6H14S2
Molekulargewicht (g/mol) 150.30
MDL-Nummer MFCD00004910
InChI-Schlüssel SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
IUPAC-Name Hexan-1,6-dithiol
SMILES SCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Hexanedithiol
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 242°C to 243°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732507
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 150.3
Reinheit (%) 97%