Learn More
1,6-Hexandithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10295861 5 g Glasflasche 5 Gramm
10294770 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-43-1
Summenformel C6H14S2
Molekulargewicht (g/mol) 150.30
MDL-Nummer MFCD00004910
InChI-Schlüssel SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
IUPAC-Name Hexan-1,6-dithiol
SMILES SCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 6-Hexanedithiol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -21.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 237.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HS(CH2)6SH
Brechungsindex 1.5110 to 1.5150
Menge 5 g
Beilstein 01, 484
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in fat
Formelmasse 150.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit