Learn More
1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Artikelnummer. 30404209
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404209 50 mg 50 Milligramm
30394393 25 mg -
30390751 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29425050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-01-9
Summenformel C8 H18 O4 S4
Molekulargewicht (g/mol) 306.49
IUPAC-Name 1,6-bis(methylsulfonylsulfanyl)hexane
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCCSS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O4S4/c1-15(9,10)13-7-5-3-4-6-8-14-16(2,11)12/h3-8H2,1-2H3
Formelmasse 306.0088