Learn More
1-(6-Methoxy-2-Naphthyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476430
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476430 5 g 5 Gramm
11486430 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25628.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Racemic 1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethanol converts to the methyl ester of naproxen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Racemisches 1-(6-Methoxy-2 -Naphthyl)ethanol wandelt sich in den Methylester von Naproxen um.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Aceton, Dichlormethan und Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77301-42-9
Summenformel C13H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD01632581
InChI-Schlüssel OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Synonym 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Schmelzpunkt 111°C to 112°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane,ethylacetate. Insoluble in water.
IUPAC-Name (1R)-1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethan-1-ol
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%