missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(6-Methoxy-2-Naphthyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028358
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77301-42-9
C13H14O2
202.25
MFCD01632581
OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
575523
COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77301-42-9
C13H14O2
202.25
MFCD01632581
OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
575523
COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O

Racemic 1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethanol converts to the methyl ester of naproxen.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Racemisches 1-(6-Methoxy-2 -Naphthyl)ethanol wandelt sich in den Methylester von Naproxen um.

Löslichkeit
Löslich in DMSO, Aceton, Dichlormethan und Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Schmelzpunkt 111°C to 112°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane,ethylacetate. Insoluble in water.
IUPAC-Name (1R)-1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)ethan-1-ol
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'