Learn More
[1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586552
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
937795-91-0
C11H17N3O
207.277
MFCD09879916
OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
24229598
[1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
937795-91-0
C11H17N3O
207.277
MFCD09879916
OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
24229598
[1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Chemischer Name oder Material [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 207.28
Reinheit (%) 95%