missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10133134
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-4-carbaldehyde
CAS 906352-82-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H15N3O
MDL-Nummer MFCD09025895
Menge 1 g
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-4-carbaldehyde
InChI-Schlüssel KWDJDKVUDZLNOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N1CCC(CC1)C=O
IUPAC-Name 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
PubChem CID 18525897
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'