missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[6-(Trifluoromethyl)Pyridin-2-yl]Piperazin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4391499
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
127561-18-6
C10H12F3N3
231.222
IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
11424740
1-[6-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin
C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
127561-18-6
C10H12F3N3
231.222
IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
11424740
1-[6-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin
C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 231.22
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'