Learn More
1,7-Dichlor-octamethyltetrasiloxan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,7-Dichloro-octamethyltetrasiloxane |
| CAS | 2474-02-4 |
| Summenformel | C8H24Cl2O3Si4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H24Cl2O3Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h1-8H3 |
| SMILES | C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl |
| IUPAC-Name | Chlor- Chlor(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.52 |
| Formelmasse | 350.018 |