Learn More
1,7-Dichloroheptan-4-one, TRC
Artikelnummer. 30382794
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382794 100 mg -
30371369 500 mg 500 Milligramm
30375169 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD433428100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40624-07-5
Summenformel C7H12OCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.07
IUPAC-Name 1,7-dichloroheptan-4-one
SMILES ClCCCC(=O)CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dichloroheptan-4-one
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2
Formelmasse 182.0265