Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, TRC
Artikelnummer. 30372825
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372825 5 g -
30373505 1 g 1 Gramm
30382743 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30372825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4863255G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180-84-7
Summenformel C9 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
Synonym 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
IUPAC-Name 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane
SMILES C1CCC2(CCCCO2)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Formelmasse 156.115