Learn More
1,7-Octadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176053
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
871-84-1
C8H10
106.17
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70099
octa-1,7-diyne
C#CCCCCC#C
871-84-1
C8H10
106.17
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70099
octa-1,7-diyne
C#CCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 7-Octadiyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡C(CH2)4C≡CH
Brechungsindex 1.4454 to 1.4474
Menge 10 g
Beilstein 01, II, 248
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 106.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Octadiyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.