Learn More
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eukalyptol ist ein Bestandteil in vielen Mundspülungen und Hustensuppressiva. Es kontrolliert die Hypersekretion und die Atemwege bei Asthma über eine entzündungshemmende Zytokin-Hemmung. Eukalyptol ist eine wirksame Behandlung für nicht-eitrige Rhinosinusitis. Eukalyptol reduziert Entzündungen und Schmerzen bei topischer Anwendung. Es tötet Leukämiezellen in vitro ab.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3500 mg/l bei 21 °C). Mischbar mit Äther, Alkohol, Chloroform, Eisessigsäure, Ölen. Löslich in Ethanol, Ethylether; schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Lagern Sie diese Chemikalie unter kühlen Temperaturen und fern von Mineralsäuren und -basen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Eukalyptol ist ein Bestandteil in vielen Mundspülungen und Hustensuppressiva. Es kontrolliert die Hypersekretion und die Atemwege bei Asthma über eine entzündungshemmende Zytokin-Hemmung. Eukalyptol ist eine wirksame Behandlung für nicht-eitrige Rhinosinusitis. Eukalyptol reduziert Entzündungen und Schmerzen bei topischer Anwendung. Es tötet Leukämiezellen in vitro ab.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3500 mg/l bei 21 °C). Mischbar mit Äther, Alkohol, Chloroform, Eisessigsäure, Ölen. Löslich in Ethanol, Ethylether; schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Lagern Sie diese Chemikalie unter kühlen Temperaturen und fern von Mineralsäuren und -basen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cineole |
Schmelzpunkt | 1°C |
Dichte | 0.92 |
Siedepunkt | 176°C to 177°C |
Flammpunkt | 49°C (120°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.4575 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3271 |
Beilstein | 105109 |