Learn More
1,8-Diaminonaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11479190
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11479190 50 g 50 Gramm
11489190 250 g 250 Gramm
11469190 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11479190 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15966.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Diaminonaphthalin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 479-27-6
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD00004033
InChI-Schlüssel YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC-Name Naphthalin-1,8-diamin
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,8-Diaminonaphthalene
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Siedepunkt 205°C (12 mmHg)
Flammpunkt 195°C (383°F)
Menge 50 g
Beilstein 742841
Merck Index 14,6372
Löslichkeitsinformationen slightly soluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,8-Naphthalenediamine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Naphthalenediamine