Learn More
1,8-Diaminonaphthalene, TRC
Artikelnummer. 30351645
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351645 250 g 250 Gramm
30353383 25 g 25 Gramm
30357353 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416445250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-27-6
Summenformel C10 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
Synonym 1,8-Diamine naphthaline, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine, NSC 6081
IUPAC-Name naphthalene-1,8-diamine
SMILES Nc1cccc2cccc(N)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Diaminonaphthalene
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Formelmasse 158.0844